Merck
150231
Sigma-Aldrich
4-クロロキナルジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8ClN
CAS番号:
分子量:
177.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.622 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chloroquinaldine was used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
150231-25G:
150231-BULK:
150231-5G:
150231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
208. The reaction between phenylhydrazine and 4-chloroquinoline derivatives, and the preparation of the corresponding 4-benzeneazo-and 4-amino-compounds.
Backeberg OG.
Journal of the Chemical Society, 1083-1087 (1938)
K N Vennila et al.
Bioorganic chemistry, 81, 184-190 (2018-08-24)
The induced fit docking of anilino quinoline scaffold results in the required hydrogen bonding interactions with amino acid residues in the orthosteric site of 3 Phosphoinositide dependent kinase (PDK1). The rational design of 4-substituted amino quinolines is carried out and