Merck
145858
Sigma-Aldrich
1,3-ジシアノベンゼン
98%
別名:
イソフタロジニトリル, イソフタロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CN)2
CAS番号:
分子量:
128.13
Beilstein:
1072209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
mp
163-165 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChI Key
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3-Dicyanobenzene was used in the synthesis of oxazolines and 1,3-bis-(4,4-dimethyl-2-oxazolinyl)benzene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
145858-250G:4548173928784
145858-5G:4548173928791
145858-1KG:
145858-VAR:
145858-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Luo Mei et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(2), 220-227 (2009-01-14)
A class of modular oxazolines and their derivatives 1-5 were synthesized with moderate to excellent yields using a simple one-pot method; 4 x 3 bis-oxazolines were obtained, as expected, from each of the three reactions of 1,4-dicyanobenzene, 1,3-dicyanobenzene, and 1,2-dicyanobenzene
A SIMPLE LARGE SCALE SYNTHESIS OF 1, 3-BIS-(4, 4-DIMETHYL-2-OXAZOLINYL) BENZENE 1*.
Button KM, et al.
Synthetic Communications, 32(3), 363-368 (2002)
Glenn R Masson et al.
The Biochemical journal, 474(11), 1867-1877 (2017-04-07)
Until recently, one of the major limitations of hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry (HDX-MS) was the peptide-level resolution afforded by proteolytic digestion. This limitation can be selectively overcome through the use of electron-transfer dissociation to fragment peptides in a manner that