Merck
142328
Sigma-Aldrich
3-(4-メトキシフェニル)-1-プロパノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
166.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
mp
26 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-(4-メトキシフェニル)-1-プロパノールはRuCl2(DMSO)4触媒による1-フェニルエタノールのβ-アルキル化に使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
142328-BULK:
142328-5G:
142328-VAR:
142328-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)