Merck
138436
Sigma-Aldrich
2-エチル-2-ヒドロキシ酪酸
99%
別名:
2-Ethyl-2-hydroxybutanoic acid, 2-Hydroxy-2-ethylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2C(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
79-82 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CCC(O)(CC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-6(9,4-2)5(7)8/h9H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
LXVSANCQXSSLPA-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Ethyl-2-hydroxybutyric acid forms 99mTc complexes.
アプリケーション
2-Ethyl-2-hydroxybutyric acid was used as internal standard during quantification of medium-chain-length bacterial poly(3-hydroxyalkanoate) by gas chromatography. It was used as ligand to study the effect of anionic and cationic surfactants on kinetics of electron transfer reaction from organic sulfides to [CrV(ehba)2]- (ehba=2-ethyl-2-hydroxy butyric acid).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
138436-BULK:
138436-VAR:
138436-5G:
138436-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)