アッセイ
98%
形状
solid
mp
155-158 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LZWWZQXBKVZKIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
136883-100G:
136883-500G:
136883-BULK:
136883-5G:
136883-25G:
136883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)