Merck
135968
Sigma-Aldrich
アセチルブロミド
99%
別名:
Acetic acid bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COBr
CAS番号:
分子量:
122.95
Beilstein:
1697546
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
92.2 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化アセチルは、交差共役ペンタジエノンのナザロフ環化に効率的に介在し(±)-メチルロカグレートを生じます。臭化アセチルはArabidopsis(シロイヌナズナ)中のリグニン含有量の迅速微量測定のための臭化アセチル法においてArabidopsis(シロイヌナズナ)リグニンを溶解するために加えられます。
アプリケーション
臭化アセチルは、次の用途で使用できます。
  •  Arabidopsisの細胞壁残留物中のリグニンの定量。
  • キニジンおよびキニンと呼ばれるシンコナアルカロイドの全合成。
  • ZnBr2/SiO2を用いてアレーンおよび種々の芳香族アルデヒドと反応させて行う9,10-ジアリールアントラセンおよびトリアリールメタンの調整。
  • 遊離糖またはその過酢酸塩からの臭化グリコシルの調整。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
135968-5ML:
135968-100G:
135968-5G:
135968-100ML:
135968-10G:
135968-BULK:
135968-500G:
135968-1G:
135968-VAR:
135968-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Oliver R A Corea et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 908, 229-250 (2012-07-31)
Single and multiple T-DNA knockouts of genes encoding arogenate dehydratases (ADTs) in Arabidopsis were obtained in homozygous form. These were analyzed for potential differences in lignin contents and compositions, as well as for distinct phenotypes over growth and development. Of
Annelie Gutsch et al.
BMC plant biology, 19(1), 271-271 (2019-06-23)
The heavy metal cadmium (Cd) accumulates in the environment due to anthropogenic influences. It is unessential and harmful to all life forms. The plant cell wall forms a physical barrier against environmental stress and changes in the cell wall structure
Brian A McKinley et al.
PloS one, 13(4), e0195863-e0195863 (2018-04-24)
This study was conducted to document the extent and basis of compositional variation of shoot biomass of the energy Sorghum bicolor hybrid TX08001 during development under field conditions. TX08001 is capable of accumulating ~40 Mg/ha of dry biomass under good
Convenient synthesis of triarylmethanes and 9, 10-diarylanthracenes by alkylation of arenes with aromatic aldehydes using acetyl bromide and ZnBr2/SiO2
Kodomari M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(16), 2537-2540 (2008)
R S Fukushima et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(7), 3133-3139 (2001-07-17)
Lignin extracted with acidic dioxane was investigated as a possible standard for quantitatively determining lignin content in plant samples using the spectrophotometric method employing acetyl bromide. Acidic dioxane lignins were analyzed for carbohydrate, total protein, nitrobenzene oxidation products, and UV