Merck
135496
Sigma-Aldrich
3-アミノ-L-チロシン 二塩酸塩 一水和物
98%
別名:
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H · 2HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
287.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −1.6°, c = 2 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-160 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(N)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O3.2ClH.H2O/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14;;;/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
InChI Key
ITQBVYBSXFBTJX-QTPLPEIMSA-N
詳細
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride monohydrate also known as 3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
135496-5G:
135496-VAR:
135496-BULK:
135496-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katrin M Hinz et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(6), 933-942 (2015-05-07)
Thyroid hormones (THs) are transported across cell membranes by different transmembrane transporter proteins. In previous studies, we showed marked 3,3'-diiodothyronine (3,3'-T2) but moderate T3 uptake by the L-type amino acid transporter 2 (Lat2). We have now studied the structure-function relationships