Merck
134163
Sigma-Aldrich
1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
別名:
3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one, 4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O4S
CAS番号:
分子量:
254.26
Beilstein:
619424
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
>252 °C (dec.) (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-6-10(13)12(11-7)8-2-4-9(5-3-8)17(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI Key
CWJQQASJVVAXKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone (4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl) benzoic acid) was used for pre-column derivatization of carbohydrates. It was also used as derivatization reagent in determination of oligosides, mannose and galactose obtained by degradation of galactomannans.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
134163-BULK:
134163-500G:
134163-VAR:
134163-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Tapie et al.
Journal of chromatography. A, 1181(1-2), 45-50 (2008-01-08)
The present work describes the validation of an easy, fast and efficient precolumn derivatization method for the quantification of oligosides, mannose and galactose obtained by degradation of galactomannans. This work combines an acid hydrolysis and an enzymatic degradation of natural
Precolumn derivatization of reducing carbohydrates with 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl) benzoic acid. Study of reaction, high-performance liquid chromatographic separation and quantitative performance of method.
Castells CB, et al.
Chromatographia, 56(3-4), 153-160 (2002)