アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
183-185 °C (lit.)
官能基
aldehyde
iodo
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-ヨードバニリンは5-ヨードアセトバニロンの特性解析において使用されました。5-ヨードバニリンは、血小板活性化因子拮抗物質L-659,989の合成においても使用されてきました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
129488-VAR:
129488-5G:
129488-BULK:
129488-25G:4548173985848
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 31(48), 6953-6956 (1990)
An improved synthesis of acetosyringone.
Crawford LW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(11), 1562-1566 (1956)