Merck
124583
Sigma-Aldrich
Diethyl azelate
technical grade, 90%
別名:
Diethyl nonanedioate, Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
244.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124583-500ML:
124583-VAR:
124583-100ML:
124583-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For