Merck
124400
Sigma-Aldrich
ピバル酸ビニル
contains hydroquinone as inhibitor, 99%
別名:
Vinyl trimethylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
128.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
hydroquinone as inhibitor
5-30 ppm Hydroquinone (HQ) as inhibitor
~10 ppm Hydroquinone as inhibitor (CAS 123-31-9)
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
124400-250ML:
124400-1L:
124400-VAR:
124400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show