グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI Key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Isopropenyl acetate is a superior acetylating agent and decomposes into ketene and acetone by heating in presence of acid catalysts. Iodine in isopropenyl acetate is a unique catalyst for the acetylation of a variety of alcohols, phenols and amines under solvent free conditions.
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
10914-BULK:
10914-25KG:
10914-VAR:
10914-1KG:
10914-170KG:
Molecular iodine in isopropenyl acetate (IPA): a highly efficient catalyst for the acetylation of alcohols, amines and phenols under solvent free conditions.
Ahmed N and van Lier JE.
Tetrahedron Letters, 47(30), 5345-5349 (2006)
Reactions of isopropenyl acetate.
Hagemeyer HJ and Hull DC.
Ind. and Eng. Chem., 41(12), 2920-2924 (1949)