Merck
10898
Sigma-Aldrich
アセト酢酸ベンジル
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
別名:
アセト酢酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
192.21
Beilstein:
2049615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
品質水準
アッセイ
≥96% (GC)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzyl acetoacetate undergoes asymmetric bioreduction to form benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate in the presence of Candida schatavii strain MY 1831.
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10898-210KG:
10898-25KG:
10898-1KG:
10898-VAR:
10898-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric bioreduction of benzyl acetoacetate to its corresponding alcohol, benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate by the yeast Candida schatavii strain 1831.
Chartrain M, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 82(5), 507-508 (1996)