Merck
103292
Sigma-Aldrich
6-メトキシキナルジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO
CAS番号:
分子量:
173.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-8-3-4-9-7-10(13-2)5-6-11(9)12-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-メトキシキナルジンは、2-(-ジアルキルアミノメチル)-1,2,3,4-テトラヒドロキノリンおよびそれらの誘導体合成の出発試薬です
アプリケーション
6-メトキシキナルジンは、3つのRNA特異的蛍光プローブ(E36、E144、およびF22)の調製と特性把握、および生細胞イメージングへのそれらの応用に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
103292-1G:
103292-VAR:
103292-BULK:
103292-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quinidines substituted 1, 1, 2, 3-tetrahydroquinolines.
Shchukina MN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 9(2), 94-97 (1975)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization