Merck
102288
Sigma-Aldrich
2′-ヒドロキシ-3-フェニルプロピオフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4COCH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
226.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5968 (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
InChI Key
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone is a colorless to yellow liquid or solid. 2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives show antiarrhythmic,spasmolytic and local anaesthetic activities.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
102288-BULK:
102288-VAR:
102288-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antiarrhythmic activity of 2'-hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 23(12), 966-968 (1989)
Local anesthetic activity of derivatives of 2-hydroxy-3-phenylpropiophenone.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 21(9), 646-647 (1987)