Merck
L2897
Sigma-Aldrich
寒天入りLBブロス(Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium with Agar, low salt, suitable for salt-sensitive E. coli culture.
別名:
LBブロス, Luria Bertani アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
組成
Agar, 15 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lennox LBは、E. coliの培養に使用され、頻繁に文献参照される微生物増殖培地です。この栄養豊富な微生物ブロスには、低塩処方でペプチド、アミノ酸および炭水化物が含有されています。
アプリケーション
寒天入りLBブロス(Lennox)は以下に使用されています:
  • 形質転換受容性大腸菌細胞の形質転換
  • Ecc-15細菌を培養するため
  • 人工多能性幹細胞(iPSC)由来の組織を含有する足場の組込み
  • 透過型電子顕微鏡法(TEM)および免疫組織染色(IHC)
クローニング、DNAプラスミド生産、および組換えタンパク質生産のための、大腸菌株の非選択的培養に適しています。 また、ゼオシン®などの低塩濃度が必要なものを含め、適した抗生物質が添加される場合の選択的培養にも適しています。
特徴および利点
Lennox LB粉末は、寒天とともに以下のものをもたらします:
  • あらかじめ注がれたプレートに代わる低予算で済む代替品
  • より大きなパッケージサイズを用いる簡単なスケールアップ
  • 標準処方
調製ノート
1.35 gを1 Lの蒸留水に懸濁させます。
2.撹拌しながら沸騰するまで加熱することにより、すべての成分を完全に溶解させます。
3.121℃で15分間オートクレーブします。
Lennox L Agarの調製:グルコース1 gを添加し、上記の調製手順に進みます。Enquist and Sternberg培地の調製:オートクレーブ処理後、滅菌1 M硫酸マグネシウム10 mLを無菌操作により添加します。
法的情報
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2897-VAR:
L2897-1KG:4548173200958
L2897-250G-PW:
L2897-250G:4548173200965
L2897-BULK:
L2897-1KG-PW:
L2897-6X1KG:4548173200972
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Farbod Alimohammadi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(24), 7192-7200 (2018-05-22)
Two-dimensional (2D) nanomaterials have attracted considerable attention in biomedical and environmental applications due to their antimicrobial activity. In the interest of investigating the primary antimicrobial mode-of-action of 2D nanomaterials, we studied the antimicrobial properties of MnO2 and MoS2, toward Gram-positive
Patricia E Carreira et al.
Mobile DNA, 7, 21-21 (2016-11-16)
LINE-1 (L1) retrotransposons are a notable endogenous source of mutagenesis in mammals. Notably, cancer cells can support unusual L1 retrotransposition and L1-associated sequence rearrangement mechanisms following DNA damage. Recent reports suggest that L1 is mobile in epithelial tumours and neural
Martin Wegner et al.
Bio-protocol, 10(1), e3472-e3472 (2020-01-05)
Simplicity, efficiency and versatility of the CRISPR/Cas system greatly contributed to its rapid use in a broad range of fields. Applications of unbiased CRISPR/Cas screenings are increasing and thus there is a growing need for unbiased and tailored CRISPR/Cas gRNA
Shun Gen Huang et al.
BMC immunology, 14, 27-27 (2013-06-22)
Surgical intervention-related trauma contributes largely to the development of postoperative immunosuppression, with reduced resistance to secondary bacterial infection. This study compared the impact of laparotomy versus laparoscopy on macrophage-associated bactericidal ability and examined whether laparotomy renders the host more susceptible
Luis Ontiveros-Padilla et al.
Microorganisms, 9(4) (2021-05-01)
Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi) porins, OmpC and OmpF, are potent inducers of the immune response against S. Typhi in mice and humans. Vaccination with porins induces the protection against 500 LD50 of S. Typhi, life-lasting bactericidal antibodies and
プロトコル
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.