Merck
G8898
Sigma-Aldrich
グリシン
≥99%, suitable for western blotting
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
product name
グリシン, suitable for electrophoresis, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
不純物
≤0.01% Insoluble matter
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤70 ppm
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
吸収
≤0.15 at 280 at 1 M
官能基
amine
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリシンはpIが6.7の分子であり、この値は濃縮ゲルのpH値と類似しています。これは、低い移動度、疎水性という利点を有し、タンパク質とは会合しません。グリシンは、ポリアクリルアミドゲル電気泳動用のトリスグリシンおよびトリスグリシン-SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)ランニング緩衝液の成分です。グリシンは、ウエスタンブロット用のTowbin転写緩衝液の成分でもあります。
グリシンはアキラルタンパク質構成アミノ酸であり、生化学および生理学の分野でさまざまな役割を果たします。非必須無極性糖原性アミノ酸として、中枢神経系で抑制性の神経伝達物質として機能し、またグルタミン酸塩とともにNMDA受容体のコアゴニストとしても機能します。前駆体として作用するグリシンは、巨大分子の極めて重要な構成成分であり、細胞プロセスにおいて重要な役割を果たします。
生物学的機能に加えて、グリシンは研究用途でも多用途性を発揮します。生化学試薬としての役割を有することからアッセイなどの手順に役立つとともに、その緩衝能力はSDS-PAGE、ウェスタンブロッティング、クロマトグラフィー、および細胞培養などの手法に不可欠です。グリシンは双性イオン性のため、さまざまなpH値にわたって有効なバッファーであり、ウェスタンブロッティングなどの手法におけるバッファー調製のために免疫学的研究で広く使用されいます。また、酵素に対して適合性を示すグリシンは、乳酸塩測定などの酵素アッセイに有用です。さらに、グリシンは、タンパク質安定化、pH調節、および酵素反応に用いるバッファー製剤にも役立ちます。
アプリケーション
  • グリシンは、ゼラチン抱合足場の調製に使用されています。
  • これは、HiTrapプロテインGカラムを用いてタンパク質を抽出するための溶出緩衝液に使用されています。
  • SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動)およびウエスタンブロッティング用に調製されたSDSサンプル緩衡液、ランニング緩衡液および転写緩衡液に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
アナリシスノート
PAGE法の電極バッファー及びウェスタンブロット法のトランスファーバッファーとしてテスト済みです。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8898-BULK:
G8898-VAR:
G8898-1KG:4548173198651
G8898-500G:4548173198668
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
グリシン meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
グリシン
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)