漏出処理製品 - 備えあれば憂いなし -
Chemizorb®(ケミゾーブ)吸収剤
化学物質による被害を最小限にするためには、漏出した試薬を素早く安全に処理する必要があります。
Chemizorbを使用すると、こぼした液体をすばやく安全に除去できます。
この速効型吸収剤は、化学的に不活性で、液体の場合、自重の最大4倍量まで吸収することができる多孔質鉱物または合成コポリマーです。
【Chemizorbの特長】
- 簡単な使用法:広口ボトルと一体化ハンドルで容易に撒布。
- 迅速な対応:Chemizorbの赤いボトルは、緊急時にすぐに認識できる。
- 迅速性:Chemizorbを、こぼれた液体の上に直接撒布するだけ。
- 安全性向上:迅速な吸着により、漏出した化学物質への暴露時間を短縮。
- コスト効率:幅広い適応性で、多種類の吸収剤は不要。
- 簡単な廃棄:使用済みの吸収剤をPEバッグに入れ、各施設および国のガイドラインに従って廃棄。
- 吸着プロセスの可視化:pH指示薬を使用して、中和プロセスを容易に追跡(Chemizorb OH-, H+, HF)。
アルドリッチスピルキット
研究室で化学品が少量こぼれたとき、安全にふき取れるようにデザインされています。キットの特長は、万能ポリプロピレン吸着パッドと、非凝集、炭化水素ベースおよび侵襲的な液体の漏れやこぼれに適した「ソックス」です。主な部品は頑丈なHDPEバケットに包装され、使用した吸着材を封じ込めるための密閉フタが付いています。バケットのラベルには、こぼれたときの対応に関する説明が印刷されており、すぐに確認することができます。
注:発煙性の酸(硝酸、硫酸など)や強酸化剤の拭き取りに使用すると、ポリプロピレン材が分解するおそれがありますのでご注意ください。
Lab-Sorb™ starter kit
Lab-Sorbは、実験室内での液状溶媒の廃棄に有効です。使いやすさにも優れています。Lab-Sorb粒子は、水性溶媒または水性廃棄物と有機溶媒の混合廃棄物を迅速に吸収できます。
> Lab-Sorb starter kit 製品詳細
Spilfyter® chemical classifier
漏出した化学物質や保管している化学物質をすばやく確認できます。異なる化学物質の性質(例えば、pH、酸化剤、フッ化物、有機物、および塩化物)に反応する、色指示薬を含む試験紙です。
各キットには、6つの分類試験紙、120フィートのPPストリング、カラー識別チャートが含まれます。 気密チューブに入っています。
> Spilfyter chemical classifier 製品詳細
pH 試験紙
こぼしてしまった溶媒などのpHを測定し、適した廃棄方法を選択するためにも、pHの判定は重要です。
メルクのpH 試験紙シリーズは、簡単にpH を測定することができます。使いやすいブックレットタイプ、コストパフォーマンスに優れたロールタイプ、そしてpH 指示薬が溶出し難いストリップ状のノンブリーディングタイプの3 タイプを用意しています。
> pH 試験紙詳細[英語]
> pH 試験紙 ノンブリーディングタイプ製品詳細