LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
column
Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate
1.2 mL/min
column temp.
50 °C
detector
ESI(+), m/z 100-400
injection
0.5 μL
Descrizione
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.