Key Documents
V900891
Sigma-Aldrich
Collagenasi
Type I, for general use, Vetec, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥125 CDU/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type I has the original balance of collagenase, caseinase, clostripain, and tryptic activities, and is suggested for epithelial, liver, lung and adrenal primary cell isolations.
Azioni biochim/fisiol
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Qualità
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Definizione di unità
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Collagenasi suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5138
Collagenasi
Collagenasi Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C7926
Collagenasi
Collagenasi United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1148090
Collagenasi
Collagenasi Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C8051
Collagenasi
Collagenasi 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1889
Collagenasi
Xiaowu Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 731609-731609 (2021-11-23)
The incidence of cardiovascular diseases was significantly increased in postmenopausal women. The protection of estrogen in the cardiovascular system has been further reported for decades. Although menopausal hormone therapy has been used in many clinical trials, the debatable results indicate
Mingle Dou et al.
The Journal of biological chemistry, 295(15), 4937-4949 (2020-03-11)
Mammalian skeletal muscles comprise different types of muscle fibers, and this muscle fiber heterogeneity is generally characterized by the expression of myosin heavy chain (MyHC) isoforms. A switch in MyHC expression leads to muscle fiber-type transition under various physiological and
Haijian Cai et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 80(1), 95-109 (2022-05-06)
Dihydroartemisinin (DHA) is an active form of artemisinin extracted from the traditional Chinese medicine Artemisia annua , which is used to treat malaria. Previous studies have shown that DHA has a therapeutic effect on pulmonary hypertension (PH), but its specific
Bing Zhang et al.
Cell death & disease, 10(7), 520-520 (2019-07-10)
C1q-tumor necrosis factor-related protein-3 (CTRP3) is an adipokine, which exerts protective function in ischemic or diabetic heart injury. However, the role of CTRP3 in cardiac hypertrophy remains unclear. The aim of this study was to investigate the pharmacological effects of
Bing Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9187065-9187065 (2021-01-12)
Mitochondrial unfolding protein response (UPRmt) effectively resists the pathological cardiac hypertrophy and improves the mitochondrial function. However, the specific activation mechanism and drugs that can effectively activate UPRmt in the cardiac muscle are yet to be elucidated. The aim of