Documenti fondamentali
V900199
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
Vetec, reagent grade
Sinonimo/i:
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Formula condensata:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Stato
liquid
Composizione
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)