71746
Sodium metasilicate pentahydrate
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
Disodium silicate pentahydrate, Sodium silicate hydrate, Uniflo 26
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥95.0% (T)
Stato
beads
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a silicate electrolyte in plasma electrolytic oxidation (PEO) coating.
- For the synthesis of sintered mullite ceramics (3Al2O3·2SiO2) by the co-precipitation method.
- As a source of silica for the synthesis of silica-zirconia composites for the chromatographic applications.
- For the synthesis of photo-Fenton catalyst, nontronite, for the degradation of Rhodamine B.
- As a starting material for the synthesis of zeolite NaA layers on α-Al2O3 supports.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?