Documenti fondamentali
792640
Sigma-Aldrich
Potassium silicate, anhydrous
Sinonimo/i:
Potassium polysilicate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
O=[Si](O[K])O[K]
InChI
1S/2K.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mostafa M Rady et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 139, 558-568 (2019-04-28)
The interplaying defensive roles of silicon (Si) and proline (Pro) in improving growth and yield attributes, physio-biochemical attributes, and antioxidant defense systems in common bean plant grown under saline (NaCl) and/or cadmium (Cd2+) stress were assessed. Seed were sown in