H2395
Hoagland′s No. 2 Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Hoagland solution 2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- in the preparation of Hoagland′s solution for treating root tips
- to grow maize (Zea mays L.) seeds
- to grow rice seedlings and to treat M. sinensis (cv. Kosung) seedlings hydroponically
Formula variabile
Quantità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.