V900058
Sodio cloruro
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 865 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
powder
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- To regenerate the silicate-carbon modified zeolite (SCMZ), which is used to remove NH3 from water.
- In the study of electrochemiluminescence selectivity of phosphorus based carbon quantum dots.
- As an osmogen in captopril formulation.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1