V800383
Sodio idrossido
AR, pellets, ≥98.5%
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
pellets
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: ~1260 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1