Documenti fondamentali
V800189
Sigma-Aldrich
Formaldeide
AR, contains 5-8% methanol as stabilizer, 37-41 % (w/v)
Sinonimo/i:
Formalina
About This Item
Formula condensata:
HCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.03
Beilstein:
1209228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
Grado
AR
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
37.0-41.0% (acidimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
572 °F
contiene
5-8% methanol as stabilizer
Concentrazione
37-41 % (w/v)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Stringa SMILE
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
James Larkin et al.
The New England journal of medicine, 373(1), 23-34 (2015-06-02)
Nivolumab (a programmed death 1 [PD-1] checkpoint inhibitor) and ipilimumab (a cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 [CTLA-4] checkpoint inhibitor) have been shown to have complementary activity in metastatic melanoma. In this randomized, double-blind, phase 3 study, nivolumab alone or nivolumab plus
G R Moore et al.
Neurology, 55(10), 1506-1510 (2000-11-30)
To determine the pathologic basis of areas not exhibiting signal of the short-T2 component of the T2 relaxation distribution in MS, as studied in formalin-fixed brain. A myelin-specific MRI signal would be of great importance in assessing demyelination in patients
Richard Brad Jones et al.
PLoS pathogens, 10(8), e1004287-e1004287 (2014-08-15)
Resting memory CD4+ T-cells harboring latent HIV proviruses represent a critical barrier to viral eradication. Histone deacetylase inhibitors (HDACis), such as suberanilohydroxamic acid (SAHA), romidepsin, and panobinostat have been shown to induce HIV expression in these resting cells. Recently, it
Arpeeta Sharma et al.
Diabetes, 64(11), 3937-3950 (2015-06-28)
Patients with diabetes have an increased risk of developing atherosclerosis. Endothelial dysfunction, characterized by the lowered bioavailability of endothelial NO synthase (eNOS)-derived NO, is a critical inducer of atherosclerosis. However, the protective aspect of eNOS in diabetes-associated atherosclerosis remains controversial
Stephanie Belloc et al.
Fertility and sterility, 101(6), 1588-1593 (2014-04-03)
To evaluate sperm DNA fragmentation in normozoospermic male partners of couples undergoing infertility evaluation. Retrospective cohort study. Clinical andrology laboratory. A total of 1,974 consecutive normozoospermic men selected from a larger cohort of 4,345 consecutive, nonazoospermic men presenting for infertility