Documenti fondamentali
V800161
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
AR, ≥99.5%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Grado:
AR
Saggio:
≥99.5%
P. ebollizione:
153 °C (lit.)
Tensione di vapore:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Grado
AR
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takaki Yamauchi et al.
Plant physiology, 169(1), 180-193 (2015-06-04)
In rice (Oryza sativa) roots, lysigenous aerenchyma, which is created by programmed cell death and lysis of cortical cells, is constitutively formed under aerobic conditions, and its formation is further induced under oxygen-deficient conditions. Ethylene is involved in the induction
Jixian Xu et al.
Nature communications, 6, 7081-7081 (2015-05-09)
Solution-processed planar perovskite devices are highly desirable in a wide variety of optoelectronic applications; however, they are prone to hysteresis and current instabilities. Here we report the first perovskite-PCBM hybrid solid with significantly reduced hysteresis and recombination loss achieved in
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
Samuel D Banister et al.
ACS chemical neuroscience, 6(8), 1445-1458 (2015-04-30)
Synthetic cannabinoid (SC) designer drugs featuring bioisosteric fluorine substitution are identified by forensic chemists and toxicologists with increasing frequency. Although terminal fluorination of N-pentyl indole SCs is sometimes known to improve cannabinoid type 1 (CB1) receptor binding affinity, little is