1705800
USP
Uracil arabinoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
uracil arabinoside
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cytarabine
- Cytarabine for Injection
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)