1643361
USP
Taurina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido 2-amminoetanosolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
taurine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Protocolli
Separation of Sucrose; Taurine