1642824
USP
Tacrolimus 8-epimer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-epi-Tacrolimus, Epitacrolimus
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tacrolimus
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Tacrolimus
- Tacrolimus Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)