Key Documents
1617000
USP
Sorbitolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-sorbitolo, D-glucitolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721899
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
sorbitol
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Sorbitolo standard di riferimento USP per test e saggi specificati dalla medesima farmacopea.
Può essere utilizzato per preparare soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema per l′esecuzione di saggi che prevedono l′impiego di cromatografia liquida accoppiata a un rivelatore a indice di rifrazione secondo le seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Sorbitolo soluzione
  • Sorbitolo
  • Sorbitolo non cristallizzante soluzione
  • Sorbitolo sorbitan soluzione
Inoltre, può essere utilizzato per preparare una soluzione standard per determinare, nello xilitolo, le impurezze dovute ad altri polioli utilizzando la cromatografia liquida con rivelatore UV a 192 nm, conformemente alla relativa monografia della Farmacopea degli Stati Uniti (USP)
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
D-sorbitolo liquid, tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
97336
D-sorbitolo
D-sorbitolo extra pure, suitable for microbiology
Millipore
1.07758
D-sorbitolo
L-Arabinitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042102
L-Arabinitol
Sorbitolo liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 420
SAFC
1.02994
Sorbitolo
D-sorbitolo &#8805;98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S3889
D-sorbitolo
USP
USP
1349626
Isomalt
Xilitolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1720600
Xilitolo
Noncrystallizing Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Sorbitan Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Suzanne M Mugie et al.
Gastroenterology, 147(6), 1285-1295 (2014-09-23)
Prucalopride is a selective, high-affinity agonist of the 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4 that enhances motility in the gastrointestinal tract. We performed a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind, phase 3 trial to evaluate the efficacy and safety of prucalopride in children (6