1612550
USP
Sevoflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sevoflurane
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=C(F)F)OCF
InChI
1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2
VMCHRPIQINOPJR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)