1612506
USP
L-Serine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
serine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Serine
- L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)