1589007
USP
Pyrimethamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyrimethamine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Pyrimethamine Tablets
- Sulfadoxine and Pyrimethamine Tablets
- Pyrimethamine Compounded Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)