Documenti fondamentali
1563003
USP
Probenecid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido p-(dipropilsulfamoil)benzoico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
probenecid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Probenecid standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Probenecid e colchicina compresse
  • Probenecid compresse
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Probenecid and zidovudine metabolism.
Kornhauser, DavidM, et al.
Lancet, 334.8661, 473-475 (1989)
Clinical pharmacokinetics of probenecid.
Cunningham, R. F., Z. H. Israili, and P. G. Dayton.
Clinical Pharmacokinetics, 6.2, 135-151 (1981)
Nathan Robbins et al.
Cardiovascular toxicology, 12(1), 1-9 (2011-09-23)
Probenecid was initially developed with the goal of reducing the renal excretion of antibiotics, specifically penicillin. It is still used for its uricosuric properties in the treatment in gout, but its clinical relevance has sharply fallen and is rarely used
G R Brown
Clinical pharmacokinetics, 24(4), 289-300 (1993-04-01)
The effect of concurrent probenecid administration on the pharmacokinetics of cephalosporin antibiotics varies with the available cephalosporins. Most cephalosporins are affected to some degree by concurrent probenecid administration, although ceforanide, ceftazidime, ceftriaxone and latamoxef (moxalactam) have no significant changes in
R W Cowdry et al.
Biological psychiatry, 18(11), 1287-1299 (1983-11-01)
Probenecid is used to block the transport of acid monoamine metabolites from cerebrospinal fluid (CSF), on the assumption that the resultant rise in CSF concentrations of the metabolites will reflect presynaptic "turnover" of the parent monoamine. However, CSF levels of