1545500
USP
Polacrilin potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Polacrilinum kalii, 2-Methyl-2-propenoic acid potassium salt polymer with diethenylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
polacrilin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)C(=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C4H6O2.K/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-3(2)4(5)6;/h3-8H,1-2H2;1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+1/p-1
WVWZXTJUCNEUAE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)