1545135
USP
Plerixafor
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1,4-Bis[(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl]benzene)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2
YIQPUIGJQJDJOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)