1539803
USP
Maritime pine extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pine (Pinus pinaster) extract
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
maritime pine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Maritime Pine
- Maritime Pine Extract
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
99.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.3 °C - closed cup