1444220
USP
Minoxidil Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
minoxidil
Produttore/marchio commerciale
USP
Disponibilità
not available in (Sales restrictions may apply)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)