1524001
USP
Phenobarbital
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-pyrimidinetrione, 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid, Luminal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenobarbital
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)
DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Phenobarbital Compounded Oral Suspension
- Phenobarbital Oral Solution
- Phenobarbital Sodium
- Phenobarbital Sodium Injection
- Phenobarbital Tablets
- Primidone
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)