1485114
USP
Oxybutynin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-Cyclohexylmandelic acid, Phenylcyclohexylglycolic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxybutynin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
170-175 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)