PHR2548
Oxybutynin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
α-Cyclohexylmandelic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP BP703
traceable to USP 1085114
Famiglia di API
oxybutynin
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
170-175 °C
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)