1457618
USP
Nateglinide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nateglinide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3