1370611
USP
Lovastatin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dihydrolovastatin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lovastatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@@H](C[C@@H]3OC(=O)[C@H](CC)C)C)C=C[C@@H]2C
InChI
1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23+/m0/s1
IFIFFBWHLKGTMO-LDIGTXGYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)