1358831
USP
Levalbuterol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(ethoxymethyl)phenol, α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, Albuterol monoethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levalbuterol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)COCC
InChI
1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3
TXFGJJYAMPXTIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)