1351800
USP
Isorhamnetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, 3′-Methylquercetin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone, Isorhamnetol, Quercetin 3′-methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isorhamnetin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Quercetin
- Ginkgo Capsules
- Ginkgo Tablets
- Powdered Ginkgo Extract
- Ginkgo
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)