1333058
USP
Hydroxyzine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydroxyzine
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Hydroxyzine Pamoate
- Hydroxyzine Pamoate Capsules
- Hydroxyzine Hydrochloride
- Hydroxyzine Hydrochloride Oral Solution
- Hydroxyzine Hydrochloride Tablets
- Cetirizine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)