1313210
USP
Hydrastine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,9S)-(−)-β-Hydrastine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrastine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C=C2[C@]1([H])[C@@]4(C(C=CC(OC)=C5OC)=C5C(O4)=O)[H]
InChI
1S/C21H21NO6/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
JZUTXVTYJDCMDU-MOPGFXCFSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Goldenseal Extract
- Powdered Goldenseal
- Goldenseal
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3