1298106
USP
Granisetron
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
granisetron
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Granisetron Hydrochloride Compounded Oral Suspension
- Granisetron Hydrochloride Injection
- Granisetron Hydrochloride Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)